Learn More
BD Set Flex GM-CSF humano con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D9
Descripción
Includes
GM-CSF humano; Patrón; GM-CSF humano; reactivo de detección de PE; GM-CSF humano; microesferas de captura C9
El Set Flex GM-CSF humano BD CBA es un inmunoensayo a base de microesferas capaz de medir el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos humano (GM-CSF), también conocida como CCL, en muestras de suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular. Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex GM-CSF humano BD CBA.
- Reactividad: Humano
- Componentes del reactivo de detección PE y de captura de microesferas formulados en una concentración 50x para uso multiplex
- El componente estándar está liofilizado
- Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 2500 pg/ml
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas BD CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array™
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | GM-CSF |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | GM-CSF humano, Patrón, GM-CSF humano, reactivo de detección de PE, GM-CSF humano, microesferas de captura C9 |
Cantidad | 100 pruebas |
Tipo de muestra | Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de GM-CSF humana (microesfera C9) |
Para uso exclusivo en investigación