Learn More
BD Set Flex fractalquina humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera C6
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Fractalquina humana, patrón; reactivo de detección de PE; microesfera de captura C6.
- Inmunoensayo basado en microesferas
- También se conoce como CX3CL1
- Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex fractalquina humana BD CBA
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | Fractalquina |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | Fractalquina humana, patrón; reactivo de detección de PE; microesfera de captura C6 |
Cantidad | 100 pruebas |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de fractalquina humana (microesfera C6) |
Título del producto
BD Set Flex fractalquina humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera C6 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido