Learn More
BD Reactivo de detección de sensibilidad humana mejorada mediante matriz de microesferas citométricas (CBA) (Parte B)
Click to view available options
Cantidad:
1 viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los reactivos de detección utilizados en Sistema de conjunto flexible de sensibilidad mejorada humana CBA BD™ constan de dos partes, el reactivo de detección específico de analito (parte A) y el reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B). El reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B) debe utilizarse junto con el Kit Flex, el kit de tampón maestro, el citómetro de flujo y el software FCAP Array™.
- Proporcionado como torta liofilizada
- No se debe utilizar con Sets Flex de ningún otro sistema BD CBA, como proteínas solubles, señalización celular, etc.
- Para pruebas de control de calidad
- Reactividad: Humana
- Disponible en vial
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
reactividad cruzada | Humano, ratón |
Cantidad | 1 viales |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Formulario | Liofilizado |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo, inmunoensayo |
Tipo de producto | Reactivo de detección de sensibilidad mejorada (parte B) |
Título del producto
BD Reactivo de detección de sensibilidad humana mejorada mediante matriz de microesferas citométricas (CBA) (Parte B) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido