Learn More
BD Set Flex CD62E (selectina E) humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera D9
Descripción
Includes
- Patrón de CD62E soluble humana (selectina E)
- Reactivo de detección de PE de CD62E humana (selectina E)
- Microesferas de captura D9 de CD62E humana (selectina E)
Contiene un vial de reactivo de detección PE y microesferas de captura y dos viales de patrón. Los componentes del reactivo de detección PE y microesferas de captura de este Set Flex se han formulado a una concentración de 50x para garantizar el rendimiento del producto cuando se multiplexa. El componente estándar está liofilizado y debe transferirse al tubo de polipropileno de 15 ml para su reconstitución. Cuando se reconstituye en un diluyente de ensayo de 4,0 ml, el patrón tiene una concentración de proteínas de 10 000 pg/ml.
- Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex CD62E (selectina E) humana soluble CBA
- Debe utilizarse junto con el kit de tampón maestro de proteínas solubles humanas CBA, el citómetro de flujo y el software FCAP Array
Especificaciones
Specifikationer
Antígeno | CD62E (selectina E) |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | Patrón de CD62E (selectina E) humana, reactivo de detección de PE de CD62E (selectina E) humana, microesferas de captura D9 de CD62E (selectina E) humana |
Cantidad | 100 pruebas |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de CD62E (selectina E) humana (microesfera D9) |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.