Learn More
BD Set Flex CD121b (IL-1 RII) humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera B7
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
CD121b (IL-1 RII) humana, patrón; reactivo de detección de PE; cordón de captura B7.
- También conocida como receptor IL-1 tipo II
- Inmunoensayo basado en microesferas
- Se determinó la reactividad humana mediante muestras de ensayo con el Set Flex CD121b humana soluble BD CBA
Especificaciones
Especificaciones
Antígeno | CD121beta (IL-1 RII) |
reactividad cruzada | Humano |
Incluye | CD121b (IL-1 RII) humana, patrón; reactivo de detección de PE; cordón de captura B7 |
Cantidad | 100 pruebas |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Tipo de producto | Conjunto flexible de CD121b (IL-1 RII) humana (microesfera B7) |
Título del producto
BD Set Flex CD121b (IL-1 RII) humana con matriz de microesferas citométrica (CBA), Microesfera B7 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido