Learn More
BD Gránulos funcionales para matriz de gránulos citométrica (CBA)
Gránulos de poliestireno de 7,5 μm codificados por colores que pueden clasificarse con un citómetro de flujo
Marca: BD 558585
Descripción
Los gránulos funcionales se pueden utilizar junto con el conjunto de tampones de conjugación de gránulos funcionales para CBA BD (n.º de cat. 558556) para vincular covalentemente proteínas solubles en agua con la superficie de los gránulos a través de una química sulfo-SMCC. Los gránulos, una vez vinculados con una proteína, se pueden utilizar como matriz de captura para analitos de interés.
Especificaciones
RUO | |
Solución acuosa tamponada que contiene ≤ 0,09 % de azida sódica | |
Citometría de flujo | |
Functional Bead (E9) | |
6000 | |
7,5 μm |
de 4 °C | |
Microesfera funcional (E9) | |
Poliestireno | |
Citómetro de flujo | |
0,9 ml |