Learn More
BD Kit de apoptosis de mAb, forma activa, caspasa-3: FITC (CPP32)
Para tinción intracelular
Marca: BD 550480
424.37 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Includes: Anticuerpo de caspasa-3 antiactiva monoclonal de conejo conjugado con FITC , solución de fijación/permeabilización BD Cytofix/Cytoperm™ y tampón BD Perm/Wash™
Descripción
- Formato: FITC
- Clon: C92-605
- Isotipo: IgG de conejo
- Reactividad: Ratón, humano
Tinción intracelular, citometría de flujo
Especificaciones
1 Kit | |
Tinción intracelular | |
Líquido |
de 4 °C | |
FITC |
Título del producto
BD Kit de apoptosis de mAb, forma activa, caspasa-3: FITC (CPP32) > 1 Kit
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido