Learn More
BD Kit de apoptosis de mAb, forma activa, caspasa-3:
Reconocimiento específico de la forma activa de caspasa-3 en células de humano y ratón
Marca:  BD 550914
Código de producto. 15876428
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Anticuerpo de caspasa-3 antiactiva monoclonal de conejo conjugado con PE , solución de fijación/permeabilización BD Cytofix/Cytoperm™ y tampón BD Perm/Wash™
Descripción
Descripción
La cisteína proteasa desempeña un papel clave en la apoptosis y la inflamación. La caspasa-3 es la proteasa clave que se activa durante las primeras etapas de la apoptosis y, al igual que otros miembros de la familia de la caspasa, se sintetiza como proenzima inactiva que se procesa en las células que se someten a apoptosis por autoproteólisis y/o escisión por otra proteasa. Las formas procesadas de las caspasas consisten en subunidades grandes (17-22 kDa) y pequeñas (10-12 kDa) que se asocian para formar la enzima activa. La caspasa-3 activa, un marcador para las células que se someten a apoptosis, consiste en heterodímero de subunidades de 17 y 12 kDa que se deriva de la proenzima de 32 kDa. La caspasa-3 activa se escinde de forma proteolítica y activa a otras caspasas, así como a objetivos relevantes en el citoplasma y el núcleo. Se ha informado de que este anticuerpo reconoce específicamente la forma activa de la caspasa-3 en células humanas y de ratón.
  • Clon: C92-605
  • Formato: PE
  • Isotipo: IgG
Tinción intracelular (citometría de flujo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 Kit
4 °C
Tinción intracelular
Líquido
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Kit de apoptosis de mAb, forma activa, caspasa-3: > 1 Kit
Para uso exclusivo en investigación