Learn More
BD Kit de ELISA proteína C reactiva canina (PCR)
Cuantificación de PCR para la determinación de condiciones inflamatorias
Marca: BD 557826
Includes: Microplaca recubierta de anticuerpos de captura, conjugado anticuerpo/enzima de detección (100x), patrón (10x), tampón de lavado, sustrato de TMB, solución de parada
Descripción
Para la detección y cuantificación de PCR canina en suero canino
- Reactividad: Perro
- Utiliza un anticuerpo específico para el PCR canina recubierto sobre una placa de 96 pocillos
Enzimoinmunoanálisis de adsorción
Especificaciones
Perro | |
1 placa | |
De 2 °C a 8 °C | |
Kit de ELISA proteína C reactiva canina [PCR] |
Microplaca recubierta de anticuerpos de captura, conjugado anticuerpo/enzima de detección (100x), patrón (10x), tampón de lavado, sustrato de TMB, solución de parada | |
Suero | |
Detección y cuantificación de PCR canina en suero canino, ELISA |
Título del producto
BD Kit de ELISA proteína C reactiva canina (PCR) > 1 Kit
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido