Learn More
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, Ertapenem86
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
Marca: BD 232175
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Discos de 6 mm impregnados con cantidades determinadas con precisión de antibióticos o agentes quimioterapéuticos
- Están claramente marcados en ambos lados con letras y números que designan el agente y el contenido del fármaco
Especificaciones
Ertapenem 86 | |
10 μg | |
Disco | |
10 Paq. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BD Discos para pruebas de sensibilidad antimicrobiana BBL™ Sensi-Disc™, Ertapenem86 > Ertapenem86; Código ETP-10; 10 mcg; Cantidad: 10
Para uso diagnóstico in vitro
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido