Learn More
BD Medio preparado en placas BBL™:Agar selectivo de Clostridium difficile
Medios selectivos y diferenciales para el aislamiento primario de Clostridium difficile en muestras fecales
Marca: BD 222228
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Listos para su uso
- Placas de 100 x 10 mm y 100 x 15 mm
- Las placas con relleno profundo reducen los efectos del secado durante una incubación prolongada
Especificaciones
ISO/DIS, 11014 | |
Sólido | |
Agar selectivo de Clostridium difficile | |
Clostridium difficile en muestras fecales | |
10/paq. |
Beige | |
Estados Unidos | |
32 g/l de digerido péptico de tejido animal, 6 g/l de manitol, 1 g/l de fosfato monopotásico, 5 g/l de fosfato disódico, 2 g/l de cloruro de sodio, 3,3 g/l de factores de crecimiento, 0,1 g/l de sulfato de magnesio, 20 g/l de agar, 0,03 g/l de rojo neutro, 0,25 g/l de cicloserina, 0,016 g/l de cefoxitina | |
Placa |
Título del producto
BD Medio preparado en placas BBL™:Agar selectivo de Clostridium difficile > Agar selectivo de Clostridium difficile; 10/pack
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido