Learn More
BD Inclinaciones de agar urea BBL™ Mycoflask™, medios preparados completos (Christensen)
Used for the differentiation of organisms, especially the Enterobacteriaceae, on the basis of urease production
Marca: BD 221096
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los tubos con tapón hermético deben abrirse cuidadosamente para evitar lesiones debido a la rotura del vidrio
Especificaciones
CE, BAM, CCAM, ISO, USDA | |
De 2 °C a 8 °C | |
Estados Unidos | |
1 g/l de digerido pancreático de gelatina, 1 g/l de dextrosa, 5 g/l de cloruro sódico, 2 g/l de fosfato de potasio, 20 g/l de urea, 0,012 g/l de rojo fenol, 15 g/l de agar | |
Tubo de vidrio con tapón |
Amarillo | |
Líquido | |
Agar de urea | |
Para la diferenciación de organismos, especialmente Enterobacteriaceae, sobre la base de la producción de ureasa | |
10/paq. |
Título del producto
BD Inclinaciones de agar urea BBL™ Mycoflask™, medios preparados completos (Christensen) > Cantidad: 10/paq.
For in vitro diagnostic use.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido