Learn More
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Tryptone Glucose Yeast Agar (Standard Methods Agar)
For obtaining microbial plate counts from milk and dairy products, foods, water and other materials of sanitary importance
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA |
---|---|
Formato | Deshidratado |
Para utilizar con (aplicación) | Para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria |
Tipo de medios | Agar para métodos estándar (agar de levadura de glucosa de triptona) |
Tipo de producto | Agar para recuento en placa |
Especificaciones
CE, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO, SMD, SMWW, USDA | |
Para la obtención de recuentos en placa microbiana de leche y productos lácteos, alimentos, agua y otros materiales de importancia sanitaria | |
Agar para recuento en placa |
Deshidratado | |
Agar para métodos estándar (agar de levadura de glucosa de triptona) | |
Refrigerado |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1460 días
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BD BBL™ Dehydrated Culture Media: Tryptone Glucose Yeast Agar (Standard Methods Agar)