Learn More
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: caldo de tripticasa de soja (caldo de digestión de caseína de soja)
Medios deshidratados para aislamiento, detección y cultivo de gran variedad de microorganismos
Marca:  BD 211771
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17323650
  • 492.00€ / cada uno
Descripción
El caldo de soja (medio de digestión de caseína de soja) Trypticase es un medio de uso general utilizado en procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos de una variedad de especímenes clínicos y no clínicos. TSB es un medio nutritivo que apoyará el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos aeróbicos, facultativos y anaeróbicos comunes.
  • Esta formulación se incluye en la USP como un medio para su uso en la realización de pruebas de enumeración microbiana y pruebas para microorganismos específicos al analizar productos farmacéuticos no estériles.
  • TSB fue elegido por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA para detectar bacterias viables en vacunas vivas.
  • TSB se recomienda para probar contaminantes bacterianos en cosméticos y cumple con las normas establecidas en la industria alimentaria.
  • Debido a su capacidad para la promoción del crecimiento, TSB también se recomienda para su uso como caldo de inóculo para la difusión en disco y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de dilución en agar, según lo estandarizado por el Clinical and Laboratory Standards Institute (Instituto de normas clínicas y de laboratorios) (CLSI).
  • Utilizado en el aislamiento de: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subspecie enterica serotipo Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
De 2 a 25 °C
Caldo de tripticasa de soja
17 g/l de digestión pancreática de caseína, 3 g/l de digestión papaína de harina de soja, 5 g/l de cloruro de sodio, 2,5 g/l de fosfato dipotásico, 2,5 g/l de dextrosa
Balde
Marrón claro a amarillo (preparado)
Deshidratados (homogéneos, sin materia extraña)
Caldo de soja Trypticase™
Cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes procedentes de diversas muestras clínicas y no clínicas
5 lb
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BD Medios de cultivo deshidratados BBL™: caldo de tripticasa de soja (caldo de digestión de caseína de soja) > Caldo de soja Trypticase; 2,27 kg