Learn More
BD Kit de sustrato AEC
El sustrato para peroxidasa es un cromógeno muy utilizado para tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencias
399.00€ - 815.00€
Especificaciones
Tipo de cromógeno | AEC |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencia, ELISPOT |
Tipo de sustrato | Sustrato AEC |
pH | 7,2 |
Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
Alertas:
Contains Dimethylsulfoxide, Methanol, Urea Peroxide, 3-Amino-9-Ethylcarbazole, and N, N,Dimethylformamide which are considered as harmful.
Includes: AEC Buffer and AEC Chromogen
Código de producto | Marca | Cantidad cromogénica | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad cromogénica | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15826478
|
BD
551015 |
1,5 ml | Tampón AEC y cromógeno AEC |
815.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15836738
|
BD
551951 |
3 ml | 10 placas, tampón AEC y cromógeno AEC |
399.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inmunohistoquímica, ELISPOT
Especificaciones
AEC | |
Sustrato AEC | |
4 °C |
Tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencia, ELISPOT | |
7,2 |
Seguridad y manipulación
- AEC Substrate Kit
Palabra de advertencia
- Peligro||Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, N,N-dimethyl formamide, 9-ethylcarbazol-3-ylamine