Learn More
BD Sustrato de Caspasa-3 Ac-DEVD-AMC
Sustrato fluorogénico tetrapéptido sintético para Caspasa-3 (CPP32) que contiene la secuencia de aminoácidos del sitio de escisión de PARP en Asp-216.
Marca: BD 556449
Descripción
Los miembros de la familia de la cisteína proteasa ICE/CED-3 desempeñan un papel clave en la inflamación y la apoptosis mamífera. El miembro de la familia ICE Caspasa-3 (también conocida como CPP32, Yama, apopaina) se activa temprano en la apoptosis y parece estar involucrada en la proteólisis de varias moléculas importantes, incluyendo poli (ADP ribosa) polimerasa (PARP). La caspasa-3 activada escinde el PARP de 116 kDa a un fragmento residual de 85 kDa. El sitio de escisión en PARP es terminal C para Asp-216. La secuencia ascendente del sitio de escisión, DEVD (Asp-Glu-Val-Asp), se utiliza como base para el sustrato de Caspasa-3 muy específico, Ac (N-acetil)-DEVD-AMC (7-amino-4-metilcoumarina).
- Formato: Purificado
- Tampón de almacenamiento: Polvo liofilizado
Ensayo funcional
Especificaciones
Liofilizado | |
1 mg | |
Secuencia de aminoácidos del sitio de escisión de PARP en ASP 216 | |
-20 °C |
Para caspasa-3, cuantificación de fluorescencia, utilizada en ensayos de proteasa | |
Sustrato Caspase | |
694 | |
1 mg |
Para uso exclusivo en investigación.