Learn More
BCRP,ABCG2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | BCRP,ABCG2 |
---|---|
Concentración | 333 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16805545
|
Proteintech
27286-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16895535
|
Proteintech
27286-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The BCRP, ABCG2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human BCRP, ABCG2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The BCRP, ABCG2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
BCRP,ABCG2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
9429 | |
Primary |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.