missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl2 Mouse anti-Mouse, CoraLite 488, Clone: 1B5B9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.08€ - 378.01€
Especificaciones
Antígeno | Bcl2 |
---|---|
Clon | 1B5B9 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | CoraLite 488 |
Descripción
Bcl2 Monoclonal antibody apecifically detetects Bcl2 antigen in Mouse Samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Bcl2 | |
Flow Cytometry | |
CoraLite 488 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
12043 | |
Bcl2 fusion protein Ag24261 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
1B5B9 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Mouse | |
NM-009741 | |
Bcl2 | |
IgG1 | |
Protein G purification |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bcl2 Mouse anti-Mouse, CoraLite 488, Clone: 1B5B9, Proteintech