Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Bcl-6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Bcl-6 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
123.42€ - 643.00€
Especificaciones
Antígeno | Bcl-6 Ab-2 |
---|---|
Clon | BL6.02; same as PG-B6p |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12609016
|
Epredia™
MS-1114-S1 |
Concentrated | 500 μL |
422.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12689006
|
Epredia™
MS-1114-S |
Concentrated | 1 mL |
643.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12679006
|
Epredia™
MS-1114-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
621.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12669006
|
Epredia™
MS-1114-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12699006
|
Epredia™
MS-1114-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Bcl-6 proto-oncogene product (a Kruppel-type zinc-finger protein) is mainly expressed in normal germinal center B cells and related lymphomas. Bcl-6 is involved in chromosome rearrangements at 3q27 in non-Hodgkin's lymphomas and Bcl-6 rearrangements have been detected in 33%-45% of diffuse large B cell lymphomas. Bcl-6 has been detected immunohistochemically in follicular lymphomas, diffuse large B cell lymphomas, Burkitt's lymphomas and in nodular, lymphocyte predominant Hodgkin's disease.Host Species: Mouse
Clone: BL6.02, same as PG-B6p
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, Rat, Sheep and Pig. Others not tested.
Epitope: aa 3-484
Immunogen: Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Bcl-6 Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein |
BL6.02; same as PG-B6p | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Apoptosis | |
Primary |