Descripción
Host Species: Mouse
Clone: BL6.02, same as PG-B6p
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, Rat, Sheep and Pig. Others not tested.
Epitope: aa 3-484
Immunogen: Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bcl-6 Ab-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BL6.02; same as PG-B6p |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant protein corresponding to amino acids 3-484 of the human Bcl-6 protein |
| Método de purificación | Tonsil |
| Cantidad | 1 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |