missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/782), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47851AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Bcl-2 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 532 | |
apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 | |
Recombinant full-length human bcl-2 protein (Uniprot: P10415) | |
0.1 mL | |
Apoptosis, Autophagy, BiologicAll speciesy Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors | |
596 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 κ |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
BCL2/782 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bcl-2 Antibody (BCL2/782), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 532
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido