Learn More
BCAS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G7B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 67085-1-IG-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16879505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The BCAS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BCAS3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The BCAS3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
BCAS3
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
Western Blot, ELISA
1G7B1
Unconjugated
150 μL
54828
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BCAS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G7B1, Proteintech > 150 μL