Learn More
BCAS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G7B1, Proteintech
Código de producto. p-7223126 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16889505 20 μL 20 microlitros
16879505 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16889505
Marca: Proteintech 670851IG20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
The BCAS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BCAS3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The BCAS3 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno BCAS3
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G7B1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54828
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Isotype IgG1