Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, pardo
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
Marca:  Brady™ 117981
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786435
  • 514.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
  • Se aplican a superficies muy lisas
  • Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Especificaciones
Superficie compatible: suave
Canela
Cartucho
Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37
1 unidad
De -40 °C a +100 °C
0,076 mm
30,40 m
4 in
Acrílico, Permanente
Satinado
Poliéster (B-569)
Marcado de tuberías de acero inoxidable
1
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare
0,003 in
100 ft
101 mm
B30C-4000-569-TN
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, pardo > Anchura: 101,6mm (4 in)