Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, marrón
Para el etiquetado de superficies de acero inoxidable y lisas. Las cintas de poliéster de alto rendimiento Brady™ BBP31 están fabricadas de poliéster B-569 y son ideales para su aplicación en superficies muy lisas o paneles rígidos.
155.00€ - 450.00€
Especificaciones
Descripción | Superficie compatible: suave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Marrón |
Acabado | Satinado |
Formato | Cartucho |
Código de producto | Marca | Anchura de la cinta (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura de la cinta (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11766395
|
Brady™
117939 |
1,125 in |
232.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11776395
|
Brady™
117940 |
0,5 in |
155.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746395
|
Brady™
117937 |
4 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11756395
|
Brady™
117938 |
2,25 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Se aplican a superficies muy lisas
- Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Superficie compatible: suave | |
Marrón | |
Cartucho | |
Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31 | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 unidad | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,076 mm | |
30,40 m |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Poliéster (B-569) | |
Marcado de tuberías de acero inoxidable | |
1 | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
0,003 in | |
100 ft |