Learn More
Brady™ Cintas de poliéster de alto rendimiento BBP31, marrón
Descripción
- Se aplican a superficies muy lisas
- Ideales para el montaje de paneles rígidos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Superficie compatible: suave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Marrón |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Cartucho |
| Material | Poliéster (B-569) |
| Tipo de producto | Cinta de poliéster de alto rendimiento BBP31 |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |