Learn More
Brady™ BBP12 Printer kit EU with Vial label
The Label Printer packs a lot of punch into one compact tool with its high-speed printing, an extended list of labeling options and a simple, user-friendly design.
Marca:  Brady™ 324278
854.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24308" para aplicar la oferta.
Codice prodotto. 30485116
  • 917.00€ / 1 set
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine - saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling
  • Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts, for general identification, wire marking, asset tracking and more
  • Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
  • Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
  • Compact size won’t clutter your workplace or bench
  • Ships with a licence for the Brady Workstation suite of your preference: Product and Wire Identification, Safety and Facility Identification, or Lab Identification, enabling easy creation of a wide range of labels and signs.
Specifica
Vedi altri risultati
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Brady™ BBP12 Printer kit EU with Vial label > BBP12-VIAL-FISH-EU
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato