Learn More
Gibco™ Proteína de factor de fijación (1X)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Una solución estéril (1X) que contiene gelatina como factor de fijación.
- Cuando se utiliza para cubrir las superficies de cultivo, la AF mejora el crecimiento de las células endoteliales microvasculares.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Materiales renovables
- Contenido reciclado
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | 4 °C |
Tipo de célula | Célula de mamífero |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Suplemento |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Matriz extracelular y adhesión celular, investigación de células madre |
Línea de productos | Cascade Biologics™ |
Cantidad | 100 mL |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Gibco™ Proteína de factor de fijación (1X) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido