Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas con cierre y códigos de barras para tubos de almacenamiento Matrix™
GREENER_CHOICE
Cree matrices personalizadas con gradillas de formato ANSI vacías que incluyen códigos de barras lineales y 2D y un tipo legible para el ojo humano en tres lados, además de un código de barras 2D en la base de la gradilla.
Marca:  Thermo Scientific™ 4903
5.48 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15374297
  • 6.55€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Descripción
Mejora del almacenamiento de muestras a baja temperatura, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los las gradillas con cierre y código de barras Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas con cierre y código de barras incluyen un código de barras lineal, un código de barras 2D e identificación legible para el ojo humano en tres lados de la gradilla para conseguir lo último en seguimiento de muestras para garantizar el mejor seguimiento de las muestras. Se usa en combinación con los tubos con código de barras 2D, lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones Thermo Scientific.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
  • Almacenamiento en gradilla de tamaño ANSI compatible con sistemas robóticos
  • Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras independientemente de su sistema de código de barras
  • Los códigos de barras en gradilla son compatibles con nuestra gama de lectores VisionMate
  • La tapa con bisagra permanece en posición abierta en la gradilla mientras se realiza el pipeteo manual para evitar la contaminación de la tapa al colocarse sobre la mesa de trabajo
Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • La tapa de la gradilla con cierre de seguridad se puede elevar robóticamente para acceder a los tubos mediante aplicaciones automatizadas de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla con cierre con código de barras
0,75 mL
10
0,0253 fl oz
Tapas para gradilla de retención de 0,75 ml
Tubos de 0,75 ml
10/caja
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas con cierre y códigos de barras para tubos de almacenamiento Matrix™ >