Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU SILVEX S3
Los zapatos Honeywell™ BACOU SILVEX S3 disponen de un exterior de piel flor engrasado y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
98.05€ - 126.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de la norma EN ISO 20345:2011, SRC |
---|---|
Color | Marrón, Negra |
Material | Cuero |
Material de la suela | Acero inoxidable y poliuretano |
Resistente a | Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15866495
|
Honeywell™
6246121-41/7 |
41 |
126.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15856495
|
Honeywell™
6246121-40/7 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15846495
|
Honeywell™
6246121-39/7 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15876495
|
Honeywell™
6246121-42/7 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15886495
|
Honeywell™
6246121-43/7 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15896495
|
Honeywell™
6246121-44/7 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15806505
|
Honeywell™
6246121-45/7 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15816505
|
Honeywell™
6246121-46/7 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15826505
|
Honeywell™
6246121-47/7 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15836505
|
Honeywell™
6246121-48/7 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15846505
|
Honeywell™
6246121-49/7 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Exterior de piel flor engrasado
- Gran resistencia y flexibilidad
- Resistente al agua
- Especialmente adecuados para entornos húmedos
- Orejetas extraanchas
- Fáciles de poner y quitar&
- Revestimiento polar cálido
- Excelente aislamiento del frío (CI), ideal para largos periodos de trabajo en suelo frío o congelado
- Pocas costuras laterales
- Exterior más resistente en entornos extremos
- Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
- Superior: Piel flor engrasada. Orejetas extraanchas. Revestimiento polar cálido. Pocas costuras laterales
- Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
- Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
- Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18), talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
Especificaciones
Certificado de la norma EN ISO 20345:2011, SRC | |
Cuero | |
Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm |
Marrón, Negra | |
Acero inoxidable y poliuretano |