Learn More
Honeywell™ Zapatos BACOU SILVEX S3
Código de producto. 15866495
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15866495 41 1 par
15846495 39 1 par
15856495 40 1 par
15876495 42 1 par
15886495 43 1 par
15896495 44 1 par
15806505 45 1 par
15816505 46 1 par
15826505 47 1 par
15836505 48 1 par
15846505 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15866495 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 624612141/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos Honeywell™ BACOU SILVEX S3 disponen de un exterior de piel flor engrasado y suelas de acero inoxidable antiperforaciones.
  • Exterior de piel flor engrasado
  • Gran resistencia y flexibilidad
  • Resistente al agua
  • Especialmente adecuados para entornos húmedos
  • Orejetas extraanchas
  • Fáciles de poner y quitar&
  • Revestimiento polar cálido
  • Excelente aislamiento del frío (CI), ideal para largos periodos de trabajo en suelo frío o congelado
  • Pocas costuras laterales
  • Exterior más resistente en entornos extremos
  • Entresuela: Acero inoxidable: tecnología eficiente que abarca el más amplio espectro de riesgos. Resistencia a perforaciones: más de 1100 N con un pico de 4,5 mm.
  • Superior: Piel flor engrasada. Orejetas extraanchas. Revestimiento polar cálido. Pocas costuras laterales
  • Puntera: Puntera de polímero inyectado de 200 J SPACIUM™ No metálico: Un 50 % más ligero que el acero. Extraancho para mayor comodidad: se adapta a todos los tipos de pies. No magnético. Aislante térmico. Inalterable.
  • Plantilla: Espuma de PU de doble densidad para uso intensivo. Extraíble para un cuidado fácil. Antibacteriano para una vida útil más larga y para prevenir el olor. Antiestático para una eficiencia óptima. Cómodas almohadillas en el talón. Canales de evacuación.
  • Suela: Poliuretano de doble densidad: PU 2D. Capa de comodidad con una densidad de: 0,5 (garantiza su ligereza y flexibilidad, asegura la absorción de impactos y protege contra cambios de temperatura). Capa de suela con una densidad de: 1 (resistencia a la abrasión, combustible y grasa). Alta resistencia al deslizamiento gracias a su diseño de tacos bien definido, amplio, profundo y autolimpiable. Certificado SRC: SRA: en placas cerámicas: plano 0,45 (estándar mínimo: 0,32) talón 0,46 (estándar mínimo: 0,28) / SRB: en suelo de acero: plano 0,24 (estándar mínimo: 0,18), talón 0,24 (estándar mínimo: 0,13). Capacidad de absorción de energía de > 20 julios. Excelente resistencia a la abrasión: pérdida de volumen de < 150 mm3 (con una carga de 10 N = 1 kg). Extensión antes del desgarro: 650 %. Resistencia optimizada a la flexión repetida > 60 000 (estándar > 30 000). Resistente a ácidos y álcalis: limitado a bajas concentraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar EN ISO 20345:2011, certificado SRC
Color Marrón, Negro
Material Cuero
Tamaño 41
Material de la suela Acero inoxidable y poliuretano
Resistente a Perforaciones de más de 1100 N con un pico de 4,5 mm