Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo celular BacMam Akt [pThr308]
Descripción
The combination of baculovirus-mediated gene delivery (BacMam) with LanthaScreen™ Cellular Assay technology enables a platform for the analysis of specific posttranslational modifications of various substrates including AKT. BacMam provides a convenient genetic delivery tool for a GFP-AKT fusion protein in the cell line of interest. This kit describes an HTS-compatible cellular immunoassay measuring phosphorylation of GFP-AKT at Thr308.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Actividad de modificación del terbio basado en células (transitoria), actividad del terbio fosfórico basado en células (transitoria) |
| Estado de célula | Células no incluidas |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene el anticuerpo anti-AKT marcado con terbio, el virus BacMam AKT y el tampón de lisis 6X. Almacénelo como se indica en la documentación de manipulación. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | TR-FRET |
| Clase de proteínas humanas | Quinasas, señalización celular |
| Incluye | Células no incluidas |
| Línea de productos | LanthaScreen™ |
| Cantidad | 1 kit |
| Presentación de datos | Punto final |
| Mostrar más |