missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B7-H4 Antibody (2318A) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB65764JF585
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
B7-H4 Monoclonal antibody specifically detects B7-H4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
B7-H4 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 585 | |
B7h.5, B7-H4, B7H4T-cell costimulatory molecule B7x, B7S1VCTN1, B7XPRO1291, FLJ22418, Immune costimulatory protein B7-H4, Protein B7S1, T cell costimulatory molecule B7x, V-set domain containing T cell activation inhibitor 1, V-set domain-containing T-cell activation inhibitor 1 | |
Mouse myeloma cell line, NS0-derived human B7-H4, Phe29-Ser258, Accession # Q7Z7D3 | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF | |
2318A | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
0.1 mL | |
Cancer, Cell Cycle and Replication | |
79679 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
B7-H4 Antibody (2318A) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 585
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido