Learn More
Azlon™ PTFE Stirrer Bars
Ideal for use with large vessels.
Marca:  Azlon SWN682
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15798087
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Similar to cylindrical stirrer bars but give greater turbulence at low speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
27 mm
159 mm
Magnet
2
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Azlon™ PTFE Stirrer Bars > Length: 159mm; Diameter: 27mm