Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Almacene muestras con la máxima visibilidad. Los recipientes para muestras de poliestireno con tapas de polietileno Azlon™ contienen tapas a presión que son muy fáciles de usar.
Marca: Azlon BGG456P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
- Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
250 mL | |
Transparente | |
87mm | |
Paquete de 5 |
Sí | |
No estéril | |
Snap Cap | |
65 mm | |
Polyethylene lid |
Título del producto
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™ > Capacity: 250mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido