Learn More
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™
Almacene muestras con la máxima visibilidad. Los recipientes para muestras de poliestireno con tapas de polietileno Azlon™ contienen tapas a presión que son muy fáciles de usar.
Marca: Azlon BGG442P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipientes de poliestireno transparentes con máxima visibilidad de muestras
- Tapas de ajuste hermético de polietileno para un uso rápido y sencillo
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Poliestireno | |
20 ml | |
Transparente | |
33mm | |
Paquete de 10 |
Sí | |
No estéril | |
Tapa a presión | |
32 mm | |
Tapa de polietileno |
Título del producto
Recipiente para muestras de poliestireno con tapa de polietileno Azlon™ > Volume: 20mL; Volume: 20mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido