Learn More
Azlon™ Matraz aforado de PMP de clase B
Fabricado con PMP transparente que proporciona una línea de calibración clara y de fácil lectura
Marca: Azlon™ FDF124N
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calibrado para tolerancias de ISO 1042, Clase B
- Se suministra con tapón de polipropileno
Especificaciones
Transparente | |
PMP | |
1 | |
Autoclavable | |
Tapón |
100 ml | |
180 mm | |
±0,2 ml | |
B |
Título del producto
Azlon™ Matraz aforado de PMP de clase B > Capacidad: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido