Learn More
CORNING AXYGEN™ Macropipeta monocanal Axypet™
La macropipeta monocanal Axypet™ CORNING AXYGEN™ combina altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
Marca: CORNING AXYGEN™ AP-10ML
177.76 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- Garantía de 3 años
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
- El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
- El gran botón ergonómico es fácil de colocar en el pulgar
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos
Especificaciones
± 2,5/± 0,5 % | |
Axypet™ | |
De 1 a 10 ml | |
1/paq. |
1 | |
Macropipeta | |
± 0,6/plusmn;0,2 % | |
3 años |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-06-30
New Offer Ahorre hasta un 78%