Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50μl
sin valor
281.06€ - 655.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 50 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Color de gradilla | Verde claro |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | No ANSI |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | filtradas por | Esterilidad | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | filtradas por | Esterilidad | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12796769
|
Axygen™
ZTF-50-R-S |
Automatización, Round | Con filtro | Estéril | Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Cabezal Tecan™ Aquarius MCA96, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. Cabezal de 20-150 μl/s |
655.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12117860
|
Axygen™
ZT-50-R |
Automatización, Round | Sin filtro | No estéril | Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Cabezal Tecan™ Aquarius MCA96, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. Cabezal de 20-150 μl/s |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Puntas transparentes
- Gradillas de color verde claro, azul y gris
Información de órdenes
96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
50 μl | |
Verde claro | |
No ANSI | |
Gradilla | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Cabezal Tecan™ Aquarius MCA96, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. Cabezal de 20-150 μl/s | |
Polipropileno |
Transparente | |
Esterilizable en autoclave | |
Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras | |
Automatización, Round | |
ZymarkTM |