Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50μl
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Detección de alto rendimiento
- Volume: 50μL
- Color de gradilla: Verde claro
- Color: Transparente
- Diseñado para su uso con sistemas automatizados de manipulación de líquidos Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ y Tecan™ Aquarius™
- Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
- Formato: 96 pocillos
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Verde claro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | No ANSI |
| Para utilizar con (aplicación) | Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Round |
| Mostrar más |