Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone y Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50μl
sin valor
Marca: Axygen™ ZTF-50-R-S
Detalles adicionales : Peso : 10.90000kg
Descripción
- Detección de alto rendimiento
- Volume: 50μL
- Color de gradilla: Verde claro
- Color: Transparente
- Diseñado para su uso con sistemas automatizados de manipulación de líquidos Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ y Tecan™ Aquarius™
- Certificadas como libres de RNasa, DNasa y pirógenos
- Formato: 96 pocillos
Información de órdenes
96 puntas/gradilla 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
50 μl | |
Estéril | |
Verde claro | |
No ANSI | |
Gradilla | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Cabezal Tecan™ Aquarius MCA96, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. Cabezal de 20-150 μl/s | |
Polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
Esterilizable en autoclave | |
Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras | |
Automatización, Round | |
ZymarkTM |