Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Qiagen™
Compatible con sistemas de manipulación de líquidos Qiagen y la serie Qiagen BioRobot
216.43€ - 381.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | No ANSI |
---|---|
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa ni RNasa |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización, Round |
Para utilizar con (equipo) | Qiagen™ BioRobot™ |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
13417699
|
Axygen™
QTF-1100-CBK-R-S |
Negro | Estéril | 1000 μl |
376.00€
paquete de 1536 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12565467
|
Axygen™
QT-300-CBK-R |
Negro | No estéril | 300 μl |
381.00€
paquete de 2304 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12545467
|
Axygen™
QT-1100-CBK-R |
Black | Non-sterile | 1100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Disponibles en volúmenes de 250, 300, 1000 y 1100 μl.
- Hay disponibles puntas negras conductoras y transparentes
- Selección de puntas preesterilizadas, no esterilizadas, con filtro, sin filtro y conductoras
Especificaciones
No ANSI | |
Gradilla | |
Qiagen™ BioRobot™ |
Sin DNasa ni RNasa | |
Automatización, Round |