Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Qiagen™
Compatible con sistemas de manipulación de líquidos Qiagen y la serie Qiagen BioRobot
Marca:  Axygen™ QT-1100-CBK-R
Detalles adicionales : Peso : 10.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12545467
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Available in volumes of 250, 300, 1000 and 1100 μL.
  • Clear and conductive black tips available
  • Choice of Presterilized, Nonsterilized, Filtered, Non-Filtered and Conductive tips
Especificaciones
Especificaciones
1100 μL
Non-sterile
Non-ANSI
Non-pyrogenic, liquid level sensing, used for stringent specifications under strict process controls
Automation, Round
Polypropylene
Non-Filtered
Black
DNase, Rnase Free
Rack
Qiagen BioRobot