Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Qiagen™
Compatible con sistemas de manipulación de líquidos Qiagen y la serie Qiagen BioRobot
Marca: Axygen™ QTF-1100-CBK-R-S
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
Disponibles en volúmenes de 250, 300, 1000 y 1100 μl.
- Hay disponibles puntas negras conductoras y transparentes
- Selección de puntas preesterilizadas, no esterilizadas, con filtro, sin filtro y conductoras
Especificaciones
1000 μl | |
Estéril | |
No ANSI | |
Apirógenas, detección del nivel de líquido, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
16 gradillas/caja | |
QiagenTM |
Con filtro | |
Negro | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Qiagen™ BioRobot™ | |
Polietileno |