Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Oasis™
Para su uso con sistemas de manipulación de líquidos automatizados Oasis
105.00€ - 630.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Transparente |
Formato | Gradilla |
Estilo de punta | Automatización, Round |
Envase | Gradilla para SBS |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color de gradilla | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color de gradilla | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12772886
|
Axygen™
OT-100-R |
100 μl | Gris | Sin filtro |
630.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12599207
|
Axygen™
OT-200-R |
200 μl | Azul | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12579207
|
Axygen™
OT-100-R |
100 μl | Gris | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Volumen de la punta: De 50 a 200 μlColor de la punta: Transparente
96 puntas/rack; 10 racks/unidad; 5 unidades/caja
Especificaciones
No estéril | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Dynamic Devices Oasis |
Transparente | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
OasisTM |