Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Axygen™ Oasis™
Para su uso con sistemas de manipulación de líquidos automatizados Oasis
Marca: Axygen™ OT-200-R
Detalles adicionales : Peso : 9.50000kg
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 50 μl a 200 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles - Cabezales compatibles: Volumen estándar de 8 o 96 canales
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Azul | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Dynamic Devices Oasis | |
Polietileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Oasis |