Learn More
Axygen™ Puntas de gel Axygen™
Ajuste universal para pipetas de grado investigación
90.23€ - 330.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Estilo de punta | Carga de gel |
Envase | 200 puntas/gradilla, 2 paquetes/caja |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10753772
|
Axygen™
TGL-10FT-17-R |
No estéril | 0,1 a 10 μl |
330.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10505350
|
Axygen™
TGL-200FT-37-R |
No estéril | De 0,5 a 200 μl |
265.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12577997
|
Axygen™
TGL-10FT-17-R |
No estéril | 0,1 a 10 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12587997
|
Axygen™
TGL-200FT-37-R |
No estéril | De 0,5 a 200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Ajuste universal para pipetas de grado investigación
- Longitudes variadas para acceder al fondo de pocillos de gel y recipientes estrechos
- Graduaciones de 2 y 5 μl para una rápida comprobación del volumen
- Puntas con 0.37 mm de diámetro externo para la carga de geles de 0.4 mm de grosor; 0.17 mm de diámetro exterior para geles de 0.2 mm
Especificaciones
No estéril | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
200 puntas/gradilla, 2 paquetes/caja | |
Polipropileno |
Transparente | |
Carga de gel | |
Sí | |
2, 5 μl |