Learn More
Axygen™ Puntas de gel Axygen™
Ajuste universal para pipetas de grado investigación
Marca:  Axygen™ TGL-10FT-17-R
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12577997
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las puntas de carga de gel Axygen™ están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de micropipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Disponibles en modelos planos o redondos, con diferentes diámetros exteriores para diferentes espesores de gel.
  • Diseñadas para eliminar bandas del gel de agarosa
  • Manejo con una sola mano
  • Pulsador para liberar el gel
  • Botón eyector para liberar la punta
  • Reduzca la contaminación cruzada
  • Las puntas se ajustan a las pipetas de 1000 μl estándar
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Tamaño de DE: 0,17mm
  • Especificaciones
    Especificaciones
    0,1 a 10 μl
    Transparente
    Sin ADNasa ni ARNasa
    200 puntas/gradilla, 2 paquetes/caja
    Polipropileno
    No estéril
    0,2 mm
    Carga de gel
    Sí
    2, 5 μl