Learn More
Axygen™ Puntas de gel Axygen™
Ajuste universal para pipetas de grado investigación
Marca: Axygen™ TGL-200FT-37-R
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Las puntas de carga de gel Axygen™ están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal, compatibles con las marcas más populares de micropipetas. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa Disponibles en modelos planos o redondos, con diferentes diámetros exteriores para diferentes espesores de gel.Especificaciones
De 0,5 a 200 μl | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
200 puntas/gradilla, 2 paquetes/caja | |
Polipropileno | |
2, 5 μl |
No estéril | |
0,4 mm | |
Carga de gel | |
Sí | |
Flat |