Learn More
Axygen™ Micropipeta multicanal Axypet™ Pro 8
GREENER_CHOICE
Las pipetas Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión.
Marca:  Axygen™ AP-8-300-P
454.48 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16372267
  • 620.02€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Descripción
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Desde ±3,0 hasta ±1,0
Autoclavable
Ergonómico
Axypet™ Pro
De 30 a 300 μl
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio
≤1,5 a ≤0,6
3
ISO8655
Verde
8
Pipeta
Ergonómico
0,5 μl
1
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Axygen™ Micropipeta multicanal Axypet™ Pro 8 > 30-300 μl: 8